Få mere at vide
ISA/Ca model ionstyrkejusteringsløsninger, WTW™
Artikelnummer. 11715214
Skift visning
Mængde:
250 mL
Pakningsstørrelse:
250ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11715214 250 mL 250ml
1 options
Artikelnummer. 11715214 Leverandør WTW Leverandørnr. 140120
På lager
Ionstyrkejusteringsløsninger har flere opgaver: TISAB til fluoridmålinger justerer ikke kun pH-værdien, ved også at dekomplekserer de fluorholdige komplekse forbindelser. Andre ionstyrkejusteringsopløsninger sikrer en tilpasset pH-værdi samt tilsætning af et passende ledende salt for korrekt at fange koncentrationen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Emballage 1 flaske med 250 ml
Tæthed 1,18 g/cm3
Fysisk form Væske
Koncentration 4 mol/L
Kogepunkt 100 °C
Opløselighed Blandet med vand
Mængde 250 mL