Få mere at vide
Mettler Toledo™ ISA aluminiumsulfatopløsning
Artikelnummer. 12659255
Skift visning
Mængde:
250 ml
Pakningsstørrelse:
250ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12659255 250 ml 250ml
1 options
Artikelnummer. 12659255 Leverandør Mettler Toledo™ Leverandørnr. 51350108
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    772.00 DKK
    663.34 DKK / 250ml
    Spare 108.66 DKK
    14% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Tekniske data
Oversigt ISA solution 0.9 mol/L Al2(SO4)3, 250ml
Type ISA Aluminum Sulfate Solution
Mængde 250 ml
compliance-icons
Produktidentifikator
  • ISA solution Al sulfate 0.9 M
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Aluminium sulphate