Få mere at vide
Irsogladine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16412106
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
16412106 500 mg
1 options
Artikelnummer. 16412106 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0327
MedChemExpress Irsogladine is a PDE4 inhibitor and muscarinic acetylcholine receptor binder.
Irsogladine is a PDE4 inhibitor and muscarinic acetylcholine receptor binder.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Irsogladine
Fysisk form Solid
CAS 57381-26-7
Farve White
Mængde 500 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C9H7Cl2N5
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Synonym Dicloguamine
Opløselighedsinformation DMSO : 120 mg/mL (468.59 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMIL NC1=NC(N)=NC(C2=CC(Cl)=CC=C2Cl)=N1
Molekylvægt (g/mol) 256.09
Formel vægt 256.09
Procent renhed 99.8%