Få mere at vide
IRS1 Rabbit anti-Human, Clone: 3Q8A2, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
1450.00 DKK
Tekniske data
Antigen IRS1
Klon 3Q8A2
Applikationer Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Konjugeret Unconjugated
Se flere specifikationer
Produkter 1
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
18310515
Dokumentvisning
Novus Biologicals
NBP3-15648-20UL
20 μg
1450.00 DKK
20µL
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskrivelse
Beskrivelse
IRS1 Monoclonal antibody specifically detects IRS1 in Human samples. It is validated for Western Blot
Tekniske data
Tekniske data
IRS1
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Autophagy, Cancer, Diabetes Research, Lipid and Metabolism, mTOR Pathway, Neuroscience, Signal Transduction
PBS, 0.05% BSA, 50% glycerol, pH7.3
3667
IgG
Affinity purified
3Q8A2
Monoclonal
Purified
RUO
Human
HIRS-1, insulin receptor substrate 1, IRS-1
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1100-1200 of human IRS1 (P35568).
Primary
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater