Få mere at vide
Miele Professional™ Vandingshylster
Shop alle Miele produkter
Længde (metrisk):
121 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Pipetter op til max. 445 mm længde kan holdes
- Plast, skrueforbindelse
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Vandingshylster |
| Model- | E 336 |
| Længde (metrisk) | 121 mm |
| Mængde | 1 hver |