Få mere at vide
Chemsplash Bestrålede Labcoat med lynlås PB(6B) tommelfingerløkker, elastisk manchet
Beskrivelse
Chemsplash Laboratoriefrakke
- Chemsplash 55GSM Type PB 6B Stof
- GAMMA bestrålet og dobbeltpose
- Lynlås foran med selvklæbende klapdæksel
- Elastiske manchetter med tommelfingerløkker
- Fold over krave
- Silikone- og latexfri, PFAS-fri
- Anti-Static Materiale
- Ikke-fnug
- Er i overensstemmelse med ISO 14644-1:2015 Renrum klasse 5 - 9
Beskrivelse: Den Chemsplash Lab Coat leveres GAMMA Sterile Bestrålet og dobbeltpose. Fremstillet af Chemsplash stof, det er blødt og mikroporøst og giver styrke og modstandsdygtighed over for kemisk stænk og støv. Denne laboratoriefrakke har et 2/3-længde design med krave og lynlåslukning samt elastiske håndled med tommelfingerløkker for ekstra bekvemmelighed. Den er antistatisk for at opfylde EN1149-5:2008, fnugfri og velegnet til renrumsapplikationer. Er i overensstemmelse med ISO 14644-1:2015 Renrum klasse 5 - 9. Chemsplash Tilbehør beskytter bæreren mod miljøet eller miljøet mod bæreren, designet til maksimal komfort og bæreevne.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Renrums heldragt |
| Størrelse | Større |
| Køn | Unisex |
| Materiale | Mikroporøst kompositstof |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Engangsbrug |
| Talje stil | Løs |
| Ankel stil | Åben |
| Manchet stil | Elastik, Tommelfingerløkke |
| Hals stil | Halsbånd |
| Vis mere |