Få mere at vide
Chemsplash Bestrålet Zip Labcoat PB(6B) elastisk manchet
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30058299
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
30058299 Lille
30058208 Medium
30058234 Større
30058374 X-Large
30058406 2X-stor
30058289 3X-Large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 30058299 Leverandør Chemsplash Leverandørnr. 2635.400.004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2080.00 DKK
    1873.39 DKK / Pakke med 50
    Spare 206.61 DKK
    9% Slukket
Forventet forsendelse: 24-03-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Leveres Gamma Sterile Bestrålet og dobbeltpose. Denne laboratoriefrakke er en 2/3-længde frakke med krave og lynlås og elastiske håndled.
Chemsplash Steril laboratoriefrakke
  • Chemsplash 55GSM Type 5B og 6B PB stof
  • GAMMA bestrålet og dobbeltpose
  • Lynlås foran med selvklæbende klapdæksel
  • Elastiske manchetter
  • Fold over krave
  • Silikone og latex fri
  • Anti-Static Materiale
  • Ikke-fnug
  • Er i overensstemmelse med ISO Renrum 14644-1:2015 Renrum Klasse 5-9
Beskrivelse: Leveres GAMMA Sterile Bestrålet og dobbeltpose, den Chemsplash Lab Coat er lavet af Chemsplash stof, som er blødt og mikroporøst. Den er stærk og modstandsdygtig over for kemikaliesprøjt og støv. Denne laboratoriefrakke er en 2/3-længde frakke med krave og lynlås og elastiske håndled. Det er antistatisk at opfylde EN1149-5:2008, fnugfrit og velegnet til renrumsapplikationer. Er i overensstemmelse med ISO Renrum 14644-1:2015 Renrum Klasse 5-9. Chemsplash tilbehør kan bruges til at beskytte bæreren mod miljøet eller miljøet fra bæreren. Serien er designet til at give maksimal komfort og slidstyrke.
Tekniske data
Produkttype Laboratoriefrakke
Størrelse Lille
Køn Unisex
Materiale Mikroporøst kompositstof
Farve Hvid
Lukketype Lynlås
Manchet stil Elastik
Engangs Engangsbrug
Sterilitet Steril
Modstand Væsker
Antal lommer Ingen
Latex fri Ja
Autoklaverbar Autoklaverbar
Renrumsklasse Klasse 100-100.000 (ISO 5-8)