Få mere at vide
Chemsplash Bestrålet Zip Labcoat PB(6B) elastisk manchet

Leveres Gamma Sterile Bestrålet og dobbeltpose. Denne laboratoriefrakke er en 2/3-længde frakke med krave og lynlås og elastiske håndled.
Brand: Chemsplash 2635.400.005
2644.53 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Beskrivelse
Chemsplash Steril laboratoriefrakke
- Chemsplash 55GSM Type 5B og 6B PB stof
- GAMMA bestrålet og dobbeltpose
- Lynlås foran med selvklæbende klapdæksel
- Elastiske manchetter
- Fold over krave
- Silikone og latex fri
- Anti-Static Materiale
- Ikke-fnug
- Er i overensstemmelse med ISO Renrum 14644-1:2015 Renrum Klasse 5-9
Beskrivelse: Leveres GAMMA Sterile Bestrålet og dobbeltpose, den Chemsplash Lab Coat er lavet af Chemsplash stof, som er blødt og mikroporøst. Den er stærk og modstandsdygtig over for kemikaliesprøjt og støv. Denne laboratoriefrakke er en 2/3-længde frakke med krave og lynlås og elastiske håndled. Det er antistatisk at opfylde EN1149-5:2008, fnugfrit og velegnet til renrumsapplikationer. Er i overensstemmelse med ISO Renrum 14644-1:2015 Renrum Klasse 5-9. Chemsplash tilbehør kan bruges til at beskytte bæreren mod miljøet eller miljøet fra bæreren. Serien er designet til at give maksimal komfort og slidstyrke.
Tekniske data
Laboratoriefrakke | |
Unisex | |
Hvid | |
Elastik | |
Steril | |
Ingen | |
Autoklaverbar |
Medium | |
Mikroporøst kompositstof | |
Lynlås | |
Engangsbrug | |
Væsker | |
Ja | |
Klasse 100-100.000 (ISO 5-8) |
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.