Få mere at vide
Micronova™ Bestrålet vinyl renrumstape
Artikelnummer. 17103915 Shop alle Micronova produkter
Farve:
Hvid
Klarhed
Lyseblå
Dimensioner (LxB):
36 yd. x 0,5 tommer. (33 mx 1,2 cm)
36 yd. x 0,75 tommer
36 yd. x 1 tommer. (33 mx 2,5 cm)
36 yd. x 2 tommer. (33 mx 5 cm)
Mængde:
16/Cs.
24/Cs.
36/Cs.
48/Cs.
Pakningsstørrelse:
16 ruller
Pakke med 24
Pakke med 36
Pakke med 48
Artikelnummer. 17103915
Brand: Micronova™ CR10012WHIRM
Bestrålet renrumstape i vinyl med gummi, clean-peel klæbemiddel, er ekstremt formbar og ideel til medieforberedelse, batching, farvekodning og emballering i kritiske og aseptiske behandlingsapplikationer.
Bestrålet renrumstape i vinyl er designet til at begrænse antallet af partikler og biobelastning i kritiske og aseptiske behandlingsapplikationer. Denne ekstremt formbare tape er ideel til at forsegle buede og uregelmæssige overflader, og det syntetiske gummiklæbemiddel sikrer ren afskalning fra waferpatroner og de fleste renrumsarbejdsflader.
  • Bestrålet, ultrabearbejdet, trykfølsom vinyltape
  • Lavt antal partikler og biobelastninger
  • Syntetisk gummi klæbemiddel, sikrer ren afskalning fra de fleste overflader
  • Ekstremt formbar; bånd og tætninger buede og uregelmæssige overflader
  • Ideel til batching, farvekodning, emballering osv. i aseptiske områder
  • Fremragende til rene byggeområder
  • Kan skrives på med renrumspen
  • Renrum behandlet og viklet på en plastikkerne
  • Leveres med fuld certificering af bestråling og partisporbarhed
  • Individuelt i dobbelt sække
  • Fås i transparent, hvid og lyseblå
  • Fås i 1/2, 3/4, 1 og 2 tommer bredder
  • Rullelængde: 33 m (36 yd.)
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance ISO 9001-certificeret facilitet, certifikat for bestråling, overensstemmelsescertifikat
Klæbende type Gummi
Belægning Vinyl
Farve Hvid
Slutte Mat
Format Tape
Materiale Vinyl
Produkttype Renrumstape
Sterilitet Steril
Til brug med (applikation) Pladeforsegling, mærkning og farvekodning i aseptiske miljøer.
Mængde 24/Cs.
Temperaturområde (engelsk) 59 °F til 77 °F
Temperaturområde (metrisk) 15 °C til 25 °C
Dimensioner (LxB) 36 yd. x 0,5 tommer. (33 mx 1,2 cm)
Længde (engelsk) 36 yd.
Længde (metrisk) 33 m
Bredde (engelsk) 0,5 tommer
Bredde (metrisk) 12.7 mm