Beskrivelse
Bestrålet renrumstape i vinyl med gummi, clean-peel klæbemiddel, er ekstremt formbar og ideel til medieforberedelse, batching, farvekodning og emballering i kritiske og aseptiske behandlingsapplikationer.
Bestrålet renrumstape i vinyl er designet til at begrænse antallet af partikler og biobelastning i kritiske og aseptiske behandlingsapplikationer. Denne ekstremt formbare tape er ideel til at forsegle buede og uregelmæssige overflader, og det syntetiske gummiklæbemiddel sikrer ren afskalning fra waferpatroner og de fleste renrumsarbejdsflader.
- Bestrålet, ultrabearbejdet, trykfølsom vinyltape
- Lavt antal partikler og biobelastninger
- Syntetisk gummi klæbemiddel, sikrer ren afskalning fra de fleste overflader
- Ekstremt formbar; bånd og tætninger buede og uregelmæssige overflader
- Ideel til batching, farvekodning, emballering osv. i aseptiske områder
- Fremragende til rene byggeområder
- Kan skrives på med renrumspen
- Renrum behandlet og viklet på en plastikkerne
- Leveres med fuld certificering af bestråling og partisporbarhed
- Individuelt i dobbelt sække
- Fås i transparent, hvid og lyseblå
- Fås i 1/2, 3/4, 1 og 2 tommer bredder
- Rullelængde: 33 m (36 yd.)
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001-certificeret facilitet, certifikat for bestråling, overensstemmelsescertifikat |
| Klæbende type | Gummi |
| Belægning | Vinyl |
| Farve | Hvid |
| Slutte | Mat |
| Format | Tape |
| Materiale | Selvlaminerende vinyl |
| Produkttype | Renrumstape |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Vis mere |