Få mere at vide
Micronova™ Bestrålet vinyl renrumstape
BIOPHARMA
Product Code. 12743376 Shop All Micronova Products
Change view
Click to view available options
Farve:
Hvid
Klarhed
Lyseblå
Dimensioner (L x B):
36 yd. x 0,75 tommer
36 yd. x 1 tomme
36 yd. x 2 tommer
Unit Size:
Pakke med 24
Pakke med 36
Pakke med 48
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Farve Dimensioner (L x B) Unit Size
12743376 Hvid 36 yd. x 0,75 tommer Pakke med 48
12833582 Lyseblå 36 yd. x 1 tomme Pakke med 36
17808359 Klarhed 36 yd. x 0,75 tommer -
12853542 Hvid 36 yd. x 1 tomme Pakke med 36
12883542 Hvid 36 yd. x 2 tommer Pakke med 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Product Code. 12743376 Supplier Micronova™ Supplier No. CR10034WHIR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8100.00 DKK
    7906.34 DKK / Pakke med 48
    Spare 193.66 DKK
    2% Slukket
View all promotions
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-01-2027
Bestrålet renrumstape i vinyl med gummi, clean-peel klæbemiddel, er ekstremt formbar og ideel til medieforberedelse, batching, farvekodning og emballering i kritiske og aseptiske behandlingsapplikationer.
Bestrålet renrumstape i vinyl er designet til at begrænse antallet af partikler og biobelastning i kritiske og aseptiske behandlingsapplikationer. Denne ekstremt formbare tape er ideel til at forsegle buede og uregelmæssige overflader, og det syntetiske gummiklæbemiddel sikrer ren afskalning fra waferpatroner og de fleste renrumsarbejdsflader.
  • Bestrålet, ultrabearbejdet, trykfølsom vinyltape
  • Lavt antal partikler og biobelastninger
  • Syntetisk gummi klæbemiddel, sikrer ren afskalning fra de fleste overflader
  • Ekstremt formbar; bånd og tætninger buede og uregelmæssige overflader
  • Ideel til batching, farvekodning, emballering osv. i aseptiske områder
  • Fremragende til rene byggeområder
  • Kan skrives på med renrumspen
  • Renrum behandlet og viklet på en plastikkerne
  • Leveres med fuld certificering af bestråling og partisporbarhed
  • Individuelt i dobbelt sække
  • Fås i transparent, hvid og lyseblå
  • Fås i 1/2, 3/4, 1 og 2 tommer bredder
  • Rullelængde: 33 m (36 yd.)
Specifications
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance ISO 9001-certificeret facilitet, certifikat for bestråling, overensstemmelsescertifikat
Klæbende type Gummi
Belægning Vinyl
Farve Hvid
Slutte Mat
Format Tape
Materiale Vinyl, Plast
Produkttype Cleanroom-bånd
Sterilitet Steril
Til brug med (applikation) Pladeforsegling, mærkning og farvekodning i aseptiske miljøer.
Mængde 48/Cs.
Temperaturområde (engelsk) 59 °F til 77 °F
Temperaturområde (metrisk) 15 °C til 25 °C
Dimensioner (L x B) 36 yd. x 0,75 tommer
Længde (engelsk) 36 yd.
Længde (metrisk) 33 m
Bredde (engelsk) 0,75 tommer
Bredde (metrisk) 19.05 mm