Få mere at vide
Micronova™ Bestrålet Sharpie Ultra fine markører
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-9249005 Shop alle Micronova produkter
Farve:
Blå
Rød
Sort
Produkttype:
Permanent markør
Udtværingssikker markør
Artikelnummer. 15674109
Brand: Micronova™ PEN51IR
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bestrålet, ultrafint spids, permanent markør med falmning og vandafvisende, hurtigtørrende, giftfri blæk til brug i aseptiske miljøer.
Micronova Bestrålet Sharpie Ultra Fin Marker er den originale penstil, industristandard permanent markør med en ultrafin spids. Denne cleanroom sharpie markerer permanent på de fleste overflader med hurtigtørrende, ikke-giftig, alkoholbaseret blæk, der er falmende og vandafvisende for yderligere at udvide flere projektanvendelser.
  • Ultra fin spids skæremarkør
  • Mærker permanent på de fleste overflader
  • Skriver på kolde eller våde overflader, plastikposer og engangslaboratorieartikler
  • Ikke-giftig, permanent, hurtigttørrende, alkoholbaseret blæk
  • Gamma-bestrålet for aseptisk ISO 5 og andre rene produktionsområder
  • Falder og vandafvisende
  • Tilgængelig rød, blå eller sort blæk
Tekniske data
Materiale HDPE
Regerede Nej
Farve Sort
Dækfarve Sort
Dækmateriale HDPE
Dimensioner (L x B x H) 6 x 0,5 x 0,5 tommer. (15,24 x 1,27 x 1,27 cm)
Længde (engelsk) 6 tommer
Længde (metrisk) 15.24 cm
Bredde (engelsk) 0,5 tommer
Bredde (metrisk) 1.27 cm
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance ISO 9001 Certificeret Facility; Certifikat for bestrålingsbehandling; Overensstemmelsescertifikat
Diameter (engelsk) Ydre 0,5 tommer
Diameter (metrisk) Udvendig 1.27 cm
Engangs Genanvendelig
Til brug med (applikation) Renrum og aseptisk miljø Dokumentation og mærkning
Inkluderer Kasket
Emballage Individuelt pakket, 4 kuglepenne pr. dobbeltpose, 3 pakker pr. etui
Produkttype Permanent markør
Mængde 12/Pk.
Størrelse 8 x 8 x 8 tommer.
Sterilitet Steril
Tip stil 0,2 mm Ultra Fin