Description
Micronova Bestrålet Sharpie Ultra Fin Marker er den originale penstil, industristandard permanent markør med en ultrafin spids. Denne cleanroom sharpie markerer permanent på de fleste overflader med hurtigtørrende, ikke-giftig, alkoholbaseret blæk, der er falmende og vandafvisende for yderligere at udvide flere projektanvendelser.
- Ultra fin spids skæremarkør
- Mærker permanent på de fleste overflader
- Skriver på kolde eller våde overflader, plastikposer og engangslaboratorieartikler
- Ikke-giftig, permanent, hurtigttørrende, alkoholbaseret blæk
- Gamma-bestrålet for aseptisk ISO 5 og andre rene produktionsområder
- Falder og vandafvisende
- Tilgængelig rød, blå eller sort blæk
Spécification
Spécification
| Materiale | HDPE |
| Regerede | Nej |
| Farve | Rød |
| Dækfarve | Rød |
| Dækmateriale | HDPE |
| Oversigt | Afdækket |
| Dimensioner (L x B x H) | 6 x 0,5 x 0,5 tommer. (15,24 x 1,27 x 1,27 cm) |
| Højde (engelsk) | 0,5 tommer |
| Højde (metrisk) | 1.27 cm |
| Længde (engelsk) | 6 tommer |
| Afficher plus |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.