Få mere at vide
Micronova™ Bestrålet Sharpie Ultra fine markører
Artikelnummer. 17605925 Shop alle Micronova produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Rød
Sort
Produkttype:
Permanent markør
Udtværingssikker markør
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Produkttype
17605925 Sort Udtværingssikker markør
15674109 Sort Permanent markør
17338389 Blå Permanent markør
17695915 Rød Permanent markør
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17605925 Leverandør Micronova™ Leverandørnr. PEN61IR
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bestrålet, ultrafint spids, permanent markør med falmning og vandafvisende, hurtigtørrende, giftfri blæk til brug i aseptiske miljøer.
Micronova Bestrålet Sharpie Ultra Fin Marker er den originale penstil, industristandard permanent markør med en ultrafin spids. Denne cleanroom sharpie markerer permanent på de fleste overflader med hurtigtørrende, ikke-giftig, alkoholbaseret blæk, der er falmende og vandafvisende for yderligere at udvide flere projektanvendelser.
  • Ultra fin spids skæremarkør
  • Mærker permanent på de fleste overflader
  • Skriver på kolde eller våde overflader, plastikposer og engangslaboratorieartikler
  • Ikke-giftig, permanent, hurtigttørrende, alkoholbaseret blæk
  • Gamma-bestrålet for aseptisk ISO 5 og andre rene produktionsområder
  • Falder og vandafvisende
  • Tilgængelig rød, blå eller sort blæk
Tekniske data
Materiale HDPE
Regerede Nej
Farve Sort
Dækfarve Sort
Dækmateriale HDPE
Oversigt Blæk udtværes ikke, når det bruges på etiketter, der er autoklaveret
Dimensioner (L x B x H) 6 x 0,5 x 0,5 tommer. (15,24 x 1,27 x 1,27 cm)
Længde (engelsk) 6 tommer
Længde (metrisk) 12.24 cm
Bredde (engelsk) 0,5 tommer
Bredde (metrisk) 1.27 cm
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance ISO 9001 Certificeret Facility; Certifikat for bestrålingsbehandling; Overensstemmelsescertifikat
Diameter (engelsk) Ydre 0,5 tommer
Diameter (metrisk) Udvendig 1.27 cm
Engangs Genanvendelig
Til brug med (applikation) Renrumsetiketter og dokumenter
Inkluderer Kasket
Emballage Individuelt pakket, 4 kuglepenne pr. dobbeltpose, 3 pakker pr. etui
Produkttype Udtværingssikker markør
Mængde 12/Cs.
Størrelse 8 x 8 x 8 tommer.
Sterilitet Steril
Tip stil Fiber