Få mere at vide
Micronova™ Bestrålet Sharpie Ultra fine markører
Artikelnummer. 17338389 Shop alle Micronova produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Rød
Sort
Produkttype:
Permanent markør
Udtværingssikker markør
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Produkttype
17338389 Blå Permanent markør
15674109 Sort Permanent markør
17605925 Sort Udtværingssikker markør
17695915 Rød Permanent markør
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17338389 Leverandør Micronova™ Leverandørnr. PEN52IR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    580.00 DKK
    529.82 DKK / Pakke med 12
    Spare 50.18 DKK
    8% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 05-02-2027
Bestrålet, ultrafint spids, permanent markør med falmning og vandafvisende, hurtigtørrende, giftfri blæk til brug i aseptiske miljøer.
Micronova Bestrålet Sharpie Ultra Fin Marker er den originale penstil, industristandard permanent markør med en ultrafin spids. Denne cleanroom sharpie markerer permanent på de fleste overflader med hurtigtørrende, ikke-giftig, alkoholbaseret blæk, der er falmende og vandafvisende for yderligere at udvide flere projektanvendelser.
  • Ultra fin spids skæremarkør
  • Mærker permanent på de fleste overflader
  • Skriver på kolde eller våde overflader, plastikposer og engangslaboratorieartikler
  • Ikke-giftig, permanent, hurtigttørrende, alkoholbaseret blæk
  • Gamma-bestrålet for aseptisk ISO 5 og andre rene produktionsområder
  • Falder og vandafvisende
  • Tilgængelig rød, blå eller sort blæk
Tekniske data
Materiale HDPE
Regerede Nej
Farve Blå
Dækfarve Blå
Dækmateriale HDPE
Oversigt Afdækket
Dimensioner (L x B x H) 6 x 0,5 x 0,5 tommer. (15,24 x 1,27 x 1,27 cm)
Højde (engelsk) 0,5 tommer
Højde (metrisk) 1.27 cm
Længde (engelsk) 6 tommer
Længde (metrisk) 15.24 cm
Bredde (engelsk) 0,5 tommer
Bredde (metrisk) 1.27 cm
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance ISO 9001 Certificeret Facility; Certifikat for bestrålingsbehandling; Overensstemmelsescertifikat
Diameter (engelsk) Ydre 0,5 tommer
Diameter (metrisk) Udvendig 1.27 cm
Engangs Genanvendelig
Til brug med (applikation) Renrum og aseptisk miljø Dokumentation og mærkning
Inkluderer Låg med låg
Emballage Individuelt pakket, 4 kuglepenne pr. dobbeltpose, 3 pakker pr. etui
Produkttype Permanent markør
Mængde 12/Pk.
Størrelse 8 x 8 x 8 tommer.
Sterilitet Steril
Tip stil 0,2 mm Ultra Fin