Få mere at vide
Micronova™ Bestrålet Sharpie Finpunktmarkør
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15387863 Shop alle Micronova produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Rød
Sort
Længde (engelsk):
6 tommer
7 tommer
Emballage:
Individuelt dobbeltpose, 12 pr. yderpose (etuipakke)
Individuelt pakket, 4 pr. dobbeltpose, 12 pr. tredje pose (etuipakke)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Længde (engelsk) Emballage Pakningsstørrelse
15387863 Sort 6 tommer Individuelt dobbeltpose, 12 pr. yderpose (etuipakke) Pakke med 12
12837053 Sort 6 tommer Individuelt pakket, 4 pr. dobbeltpose, 12 pr. tredje pose (etuipakke) Pakke med 12
13177726 Sort 7 tommer Individuelt pakket, 4 pr. dobbeltpose, 12 pr. tredje pose (etuipakke) Pakke med 12
13157726 Blå 6 tommer Individuelt pakket, 4 pr. dobbeltpose, 12 pr. tredje pose (etuipakke) -
13197726 Blå 7 tommer Individuelt pakket, 4 pr. dobbeltpose, 12 pr. tredje pose (etuipakke) Pakke med 12
13167726 Rød 6 tommer Individuelt pakket, 4 pr. dobbeltpose, 12 pr. tredje pose (etuipakke) Pakke med 12
13107736 Rød 7 tommer Individuelt pakket, 4 pr. dobbeltpose, 12 pr. tredje pose (etuipakke) Pakke med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 15387863 Leverandør Micronova™ Leverandørnr. PEN20IRDB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    482.00 DKK
    382.79 DKK / Pakke med 12
    Spare 99.21 DKK
    20% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-03-2027
Bestrålet, finpunkt permanent markør med falme og vandafvisende, hurtigttørrende, giftfri blæk til brug i aseptiske miljøer. Tilgængelige stilarter med hætte eller tilbagetrækkelige.
Faldende og vandafvisende blæk
Micronova Bestrålet Sharpie Fine Point Marker er den originale penstil, industristandard permanent markør. Denne cleanroom sharpie markerer permanent på de fleste overflader med hurtigtørrende, ikke-giftig, alkoholbaseret blæk, der er falmende og vandafvisende for yderligere at udvide flere projektanvendelser.
  • Finpunkts-sharpemarkør
  • Mærker permanent på de fleste overflader
  • Skriver på kolde eller våde overflader, plastikposer og engangslaboratorieartikler
  • Ikke-giftig, permanent, hurtigttørrende, alkoholbaseret blæk
  • Falder og vandafvisende
  • Tilgængelige hætter eller tilbagetrækkelige stilarter, rød, blå eller sort blæk
  • Gamma-bestrålet for aseptisk ISO 5 og andre rene produktionsområder
Tekniske data
Materiale HDPE
Regerede Nej
Farve Sort
Dækfarve Sort
Dækmateriale HDPE
Dimensioner (L x B x H) 6 x 0,5 x 0,5 tommer. (15,24 x 1,27 x 1,27 cm)
Længde (engelsk) 6 tommer
Længde (metrisk) 15.2 cm
Bredde (engelsk) 0,5 tommer
Bredde (metrisk) 1.27 cm
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance ISO 9001 Certificeret Facility; Certifikat for bestrålingsbehandling; Overensstemmelsescertifikat
Diameter (engelsk) Ydre 0,5 tommer
Diameter (metrisk) Udvendig 1.27 cm
Engangs Genanvendelig
Til brug med (applikation) Renrum og aseptisk miljø Dokumentation og mærkning
Inkluderer Kasket
Emballage Individuelt dobbeltpose, 12 pr. yderpose (etuipakke)
Produkttype Renrumsmarkør
Mængde 12/Pk.
Størrelse 8 x 8 x 8 tommer.
Sterilitet Steril
Tip stil 1,0 mm Finpunkt