Få mere at vide
Micronova™ Bestrålet Sharpie Finpunktmarkør
Artikelnummer. 13107736 Shop alle Micronova produkter
Farve:
Blå
Rød
Sort
Længde (engelsk):
6 tommer
7 tommer
Emballage:
Individuelt dobbeltpose, 12 pr. yderpose (etuipakke)
Individuelt pakket, 4 pr. dobbeltpose, 12 pr. tredje pose (etuipakke)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Artikelnummer. 13107736
Brand: Micronova™ PEN27IR
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bestrålet, finpunkt permanent markør med falme og vandafvisende, hurtigttørrende, giftfri blæk til brug i aseptiske miljøer. Tilgængelige stilarter med hætte eller tilbagetrækkelige.
Faldende og vandafvisende blæk
Micronova Bestrålet Sharpie Fine Point Marker er den originale penstil, industristandard permanent markør. Denne cleanroom sharpie markerer permanent på de fleste overflader med hurtigtørrende, ikke-giftig, alkoholbaseret blæk, der er falmende og vandafvisende for yderligere at udvide flere projektanvendelser.
  • Finpunkts-sharpemarkør
  • Mærker permanent på de fleste overflader
  • Skriver på kolde eller våde overflader, plastikposer og engangslaboratorieartikler
  • Ikke-giftig, permanent, hurtigttørrende, alkoholbaseret blæk
  • Falder og vandafvisende
  • Tilgængelige hætter eller tilbagetrækkelige stilarter, rød, blå eller sort blæk
  • Gamma-bestrålet for aseptisk ISO 5 og andre rene produktionsområder
Tekniske data
Materiale HDPE
Regerede Nej
Farve Rød
Dækfarve Rød
Dækmateriale HDPE
Oversigt Udtrækkelig permanent markør med fin spids
Dimensioner (L x B x H) 7 tommer x 0,5 x 0,5 (17,8 x 1,27 x 1,27 cm)
Længde (engelsk) 7 tommer
Længde (metrisk) 17.8 cm
Bredde (engelsk) 0,5 tommer
Bredde (metrisk) 1.27 cm
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance ISO 9001 Certificeret Facility; Certifikat for bestrålingsbehandling; Overensstemmelsescertifikat
Diameter (engelsk) Ydre 0,5 tommer
Diameter (metrisk) Udvendig 1.27 cm
Engangs Genanvendelig
Til brug med (applikation) Renrum og aseptisk miljø Dokumentation og mærkning
Emballage Individuelt pakket, 4 pr. dobbeltpose, 12 pr. tredje pose (etuipakke)
Produkttype Renrumsmarkør
Mængde 12/Pk.
Størrelse 8 x 8 x 8 tommer.
Sterilitet Steril
Tip stil 1,0 mm Finpunkt