Få mere at vide
Fisherbrand™ Renrumstape af bestrålet polyethylen
Artikelnummer. 16295152 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Farve:
Hvid
Klarhed
Bredde (engelsk):
0,75 tommer
1 tomme
2 tommer
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Bredde (engelsk)
16295152 Hvid 2 tommer
16215162 Hvid 0,75 tommer
16285152 Hvid 1 tomme
16205162 Klarhed 0,75 tommer
16275152 Klarhed 1 tomme
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16295152
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5360.00 DKK
    3771.00 DKK / Pakke med 24
    Spare 1589.00 DKK
    29% Slukket
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Denne bestrålede renrumstape af polyethylen med lavt antal partikler og biobelastning er ideel til forsegling, farvekodning og mærkning i aseptiske områder.
Fisherbrand Irradiated Polyethylene Cleanroom Tape er et fremragende generelt tape til medieforberedelse, batching, farvekodning, pakning og andre anvendelser inden for laboratoriet og de sterile behandlingsområder.
  • Bestrålet, trykfølsom polyethylenbånd
  • Ideel til forsegling, farvekodning og markering i aseptiske områder
  • Fremragende til rene byggepladser
  • Renrummet er behandlet og viklet på en 3-tommer plastikkerne
  • Leveres med fuld certificering af bestråling og sporbarhed af partier
  • Enkeltvis dobbelt pakket
  • Fås i forskellige bredder
  • Rullelængde: 33 m (36 yd.)
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Klæbende type Akryl
Farve Hvid
Materiale Polyethylen
Sterilitet Steril
Til brug med (applikation) Pladeforsegling, mærkning og farvekodning i aseptiske miljøer
Temperaturområde (engelsk) 60 °F til 80 °F
Temperaturområde (metrisk) 16 °C til 27 °C
Dimensioner (L x B) 33 m x 50,8 mm (36 yd. x 2 tommer)
Længde (engelsk) 36 yd.
Længde (metrisk) 33 m
Bredde (engelsk) 2 tommer
Bredde (metrisk) 50.8 mm