Få mere at vide
Fisherbrand™ Renrumstape af bestrålet polyethylen
Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Hvid
Klarhed
Bredde (engelsk):
0,75 tommer
1 tomme
2 tommer
Beskrivelse
De Fisherbrand Bestrålet polyethylen renrumstape er en fremragende universal tape til medieforberedelse, batching, farvekodning, emballering og andre applikationer inden for laboratoriet og sterile behandlingsområder.
- Bestrålet, trykfølsom polyethylentape
- Ideel til forsegling, farvekodning og mærkning i aseptiske områder
- Fremragende til rene byggeområder
- Renrum behandlet og viklet på en 3-tommer plastikkerne
- Leveres med fuld certificering af bestråling og partisporbarhed
- Individuelt i dobbelt sække
- Fås i en række bredder
- Rullelængde: 33 m (36 yd.)
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Klæbende type | Akryl |
| Farve | Hvid |
| Materiale | Polyethylen |
| Sterilitet | Steril |
| Til brug med (applikation) | Pladeforsegling, mærkning og farvekodning i aseptiske miljøer |
| Temperaturområde (engelsk) | 60 °F til 80 °F |
| Temperaturområde (metrisk) | 16 °C til 27 °C |
| Dimensioner (LxB) | 33 mx 25,4 mm (36 yd. x 1 in.) |
| Længde (engelsk) | 36 yd. |
| Vis mere |