Få mere at vide
Micronova™ Bestrålet MicroSeal™ og manchettape
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15577274 Shop alle Micronova produkter
Skift visning
Farve:
Hvid
Pakningsstørrelse:
36 ruller
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
15577274 Hvid 36 ruller
1 options
Artikelnummer. 15577274 Leverandør Micronova™ Leverandørnr. CSLB136WHIR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8225.00 DKK
    7833.56 DKK / 36 ruller
    Spare 391.44 DKK
    4% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
En bestrålet, formbar polyethylentape med perforeringer med 7,6 cm (3 tommer) intervaller, der er designet til at sikre en forsegling mellem handsken og beklædningen i renrumskittel. Fås i mindre bredder til pladeforsegling under miljøovervågning.
De Micronova Bestrålet MicroSeal™ Manchetforseglingstape er en lavdensitet, lavafgassende polyethylentape med trykfølsomt, clean-peel akrylklæbemiddel og perforeringer på 7,6 cm (3 in.) intervaller, der giver brugerne mulighed for at binde og rive i optimale længder for at fastgøre handsken til tøjet. Tilgængelig fra 0,5 til 3 tommer bredder; mindre bredder er ideelle til pladeforsegling under miljøovervågning.
  • Formbar bestrålet polyethylentape
  • Trykfølsom akrylklæber
  • Effektiv tætning mellem handsken og tøjet
  • Perforeringer ved 7,6 cm (3 tommer) intervaller
  • Tilgængelig fra 0,5 til 3 tommer bredder
  • Mindre bredder til pladeforsegling under miljøovervågning
  • Tape med lav densitet og lavt afgasning
  • Sår på en 3 tommer. (7,6 cm) plastikkerne uden foring
  • 18-yard rullen giver ca. 42 segl; den 36 yd. rulle, 84 segl
  • Velegnet til fødevareforarbejdning og farmaceutisk produktion
  • Gammabestrålet til aseptiske områder
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Klæbende type Akryl
Farve Hvid
Materiale Polyethylen
Sterilitet Steril
Til brug med (applikation) Aseptisk, Hazmat og sikkerhedsbeklædning, rodac pladeforsegling
Temperaturområde (engelsk) 60 °F til 80 °F
Temperaturområde (metrisk) 16 °C til 27 °C
Dimensioner (L x B) 33 m x 25,4 mm (36 yd. x 1 in)
Længde (engelsk) 36 yd.
Længde (metrisk) 33 m
Bredde (engelsk) 1 tomme
Bredde (metrisk) 25.4 mm