Få mere at vide
Micronova™ Bestrålet MicroSeal™ og manchettape
Shop alle Micronova produkterBeskrivelse
Sikrer effektiv tætning mellem handske og beklædningsgenstand. Micronova™ CSLB™ Microseal™ Tape inkluderer perforeringer til afrivning i optimale længder.
Micronova Bestrålet MicroSeal™ Manchetforseglingstape er en lavdensitet, lavafgassende polyethylentape med trykfølsomt, clean-peel akrylklæbemiddel og perforeringer på 7,6 cm (3 in.) intervaller, der giver brugerne mulighed for at binde og rive i optimale længder for at fastgøre handsken til tøjet. Tilgængelig fra 0,5 til 3 tommer bredder; mindre bredder er ideelle til pladeforsegling under miljøovervågning.
- Formbar bestrålet polyethylentape
- Trykfølsom akrylklæber
- Effektiv tætning mellem handsken og tøjet
- Perforeringer ved 7,6 cm (3 tommer) intervaller
- Tilgængelig fra 0,5 til 3 tommer bredder
- Mindre bredder til pladeforsegling under miljøovervågning
- Tape med lav densitet og lavt afgasning
- Sår på en 3 tommer. (7,6 cm) plastikkerne uden foring
- 18-yard rullen giver ca. 42 segl; den 36 yd. rulle, 84 segl
- Velegnet til fødevareforarbejdning og farmaceutisk produktion
- Gammabestrålet til aseptiske områder
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 Certificeret Facility; 10-6 Sterilitetssikringsniveau pr AAMI TIR33:2005; Overensstemmelsescertifikat; Certifikat for bestråling |
| Klæbende type | Akryl |
| Belægning | Polymer |
| Farve | Hvid |
| Slutte | Glans |
| Format | Rulle |
| Materiale | Polyethylen |
| Produkttype | Renrumstape |
| Sterilitet | Steril |
| Vis mere |