Få mere at vide
Micronova™ Bestrålet MicroSeal™ og manchettape
Artikelnummer. 13147316 Shop alle Micronova produkter
Skift visning
Bredde (engelsk):
0,75 tommer
1 tomme
2''
3 tommer
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 24
Pakke med 36
Pakke med 48
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bredde (engelsk) Pakningsstørrelse
13147316 3 tommer Pakke med 12
13147326 0,75 tommer Pakke med 48
13157316 2'' Pakke med 24
13107326 1 tomme Pakke med 36
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 13147316 Leverandør Micronova™ Leverandørnr. CSLB3WHIR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3050.00 DKK
    2957.64 DKK / Pakke med 12
    Spare 92.36 DKK
    3% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-01-2027
Bestrålet, tilpasset polyethylentape med perforeringer med 7,6 cm (3 tommer) intervaller, der er designet til at sikre en forsegling mellem handsken og beklædningen i renrumskittel. Fås i mindre bredder til pladeforsegling under miljøovervågning.
Sikrer effektiv tætning mellem handske og beklædningsgenstand. Micronova™ CSLB™ Microseal™ Tape inkluderer perforeringer til afrivning i optimale længder.
Micronova Bestrålet MicroSeal™ Manchetforseglingstape er en lavdensitet, lavafgassende polyethylentape med trykfølsomt, clean-peel akrylklæbemiddel og perforeringer på 7,6 cm (3 in.) intervaller, der giver brugerne mulighed for at binde og rive i optimale længder for at fastgøre handsken til tøjet. Tilgængelig fra 0,5 til 3 tommer bredder; mindre bredder er ideelle til pladeforsegling under miljøovervågning.
  • Formbar bestrålet polyethylentape
  • Trykfølsom akrylklæber
  • Effektiv tætning mellem handsken og tøjet
  • Perforeringer ved 7,6 cm (3 tommer) intervaller
  • Tilgængelig fra 0,5 til 3 tommer bredder
  • Mindre bredder til pladeforsegling under miljøovervågning
  • Tape med lav densitet og lavt afgasning
  • Sår på en 3 tommer. (7,6 cm) plastikkerne uden foring
  • 18-yard rullen giver ca. 42 segl; den 36 yd. rulle, 84 segl
  • Velegnet til fødevareforarbejdning og farmaceutisk produktion
  • Gammabestrålet til aseptiske områder
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance ISO 9001 Certificeret Facility; Overensstemmelsescertifikat; Certifikat for bestråling
Klæbende type Akryl
Belægning Polymer
Farve Hvid
Slutte Glans
Format Rulle
Materiale Polyethylen
Produkttype Cleanroom-bånd
Sterilitet Steril
Til brug med (applikation) Aseptisk, sikkerhedsbeklædning, Rodac Pladeforsegling
Inkluderer 3 tommer Plast kerne
Mængde 12/Cs.
Størrelse (engelsk) 16 x 10 x 8 tommer.
Størrelse (metrisk) 40.6 x 25.4 x 20.3 cm
Temperaturområde (engelsk) 40 °F til 190 °F
Temperaturområde (metrisk) 4 °C til 88 °C
Dimensioner (L x B) 16,5 m x 76,2 mm (18 yd. x 3 in)
Længde (engelsk) 18 yd.
Længde (metrisk) 16.5 m
Bredde (engelsk) 3 tommer
Bredde (metrisk) 76,2 mm
Bredde (metrisk) tape 7.62 cm