Få mere at vide
Micronova™ Bestrålet MicroSeal™ og manchettape
Artikelnummer. 13107326 Shop alle Micronova produkter
Skift visning
Bredde (engelsk):
0,75 tommer
1 tomme
2''
3 tommer
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 24
Pakke med 36
Pakke med 48
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bredde (engelsk) Pakningsstørrelse
13107326 1 tomme Pakke med 36
13147326 0,75 tommer Pakke med 48
13157316 2'' Pakke med 24
13147316 3 tommer Pakke med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 13107326 Proveedor Micronova™ N.º de proveedor CSLB1WHIR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6420.00 DKK
    6231.09 DKK / Pakke med 36
    Spare 188.91 DKK
    2% Slukket
Ver todas las promociones
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Bestrålet, tilpasset polyethylentape med perforeringer med 7,6 cm (3 tommer) intervaller, der er designet til at sikre en forsegling mellem handsken og beklædningen i renrumskittel. Fås i mindre bredder til pladeforsegling under miljøovervågning.
Sikrer effektiv tætning mellem handske og beklædningsgenstand. Micronova™ CSLB™ Microseal™ Tape inkluderer perforeringer til afrivning i optimale længder.
Micronova Bestrålet MicroSeal™ Manchetforseglingstape er en lavdensitet, lavafgassende polyethylentape med trykfølsomt, clean-peel akrylklæbemiddel og perforeringer på 7,6 cm (3 in.) intervaller, der giver brugerne mulighed for at binde og rive i optimale længder for at fastgøre handsken til tøjet. Tilgængelig fra 0,5 til 3 tommer bredder; mindre bredder er ideelle til pladeforsegling under miljøovervågning.
  • Formbar bestrålet polyethylentape
  • Trykfølsom akrylklæber
  • Effektiv tætning mellem handsken og tøjet
  • Perforeringer ved 7,6 cm (3 tommer) intervaller
  • Tilgængelig fra 0,5 til 3 tommer bredder
  • Mindre bredder til pladeforsegling under miljøovervågning
  • Tape med lav densitet og lavt afgasning
  • Sår på en 3 tommer. (7,6 cm) plastikkerne uden foring
  • 18-yard rullen giver ca. 42 segl; den 36 yd. rulle, 84 segl
  • Velegnet til fødevareforarbejdning og farmaceutisk produktion
  • Gammabestrålet til aseptiske områder
Especificaciones
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance ISO 9001 Certificeret Facility; 10-6 Sterilitetssikringsniveau pr AAMI TIR33:2005; Overensstemmelsescertifikat; Certifikat for bestråling
Klæbende type Akryl
Belægning Polymer
Farve Hvid
Slutte Glans
Format Rulle
Materiale Polyethylen
Produkttype Cleanroom-bånd
Sterilitet Steril
Til brug med (applikation) Aseptisk, sikkerhedsbeklædning, Rodac Pladeforsegling
Inkluderer 3 tommer Plast kerne
Mængde 36/Cs.
Størrelse (engelsk) 16 x 10 x 8 tommer.
Størrelse (metrisk) 40.6 x 25.4 x 20.3 cm
Temperaturområde (engelsk) 40 °F til 190 °F
Temperaturområde (metrisk) 4 °C til 88 °C
Dimensioner (L x B) 16,5 m x 25,4 mm (18 yd. x 1 in)
Længde (engelsk) 18 yd.
Længde (metrisk) 16.5 m
Bredde (engelsk) 1 tomme
Bredde (metrisk) 25,4 mm
Bredde (metrisk) tape 25.4 mm
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.