Få mere at vide
Micronova™ Fareposer
Artikelnummer. 30090458 Shop alle Micronova produkter
Skift visning
Farve:
Gul
Rød
Kapacitet (metrisk):
60 l
61 l
114 l
Sterilitet:
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Kapacitet (metrisk) Sterilitet Pakningsstørrelse
30090458 Gul 61 l Steril -
13172360 Rød 60 l Steril Pakke med 50
15591745 Gul 114 l Steril Pakke med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30090458 Leverandør Micronova™ Leverandørnr. BL224YEIRBB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1505.00 DKK
    1374.18 DKK / Pakke med 50
    Spare 130.82 DKK
    8% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 27-10-2026
LDPE-fareposer med lav densitet er designet til at indeholde biomedicinsk og farligt affald i aseptiske og kontrollerede miljøer.
Micronova Hazard Bags er konstrueret af FDA-kompatibel, lav densitet, rød eller gul polyethylen og kan bruges med BLSSH-serien Micronova BinLiner Står. Biohazard-poserne er designet til indeslutning og bortskaffelse af biomedicinsk affald, og poserne til farligt materiale er designet til adskillelse og bortskaffelse af farligt affald
  • Hazard-poser af polyethylen med lav densitet
  • Røde eller gule poser til biofarlige og farlige materialer
  • Biohazard-poser er tydeligt mærket med et Biohazard-symbol i sort blæk
  • Poser til farligt materiale er mærket til affaldsadskillelse i USA
  • 32YE liners fungerer med BLSSH-1515 BinLiner Stå
  • 24YE og 25RE fungerer med BLSSH-168 BinLiner Stå
  • Mindre poser med stjernebund er ideelle til runde beholdere
  • Større poser er fladforseglede
  • God kompatibilitet med almindelige rengøringsmidler
  • Gamma-bestrålede liners er sterile til aseptiske områder
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 61 l
Certificeringer/compliance Overensstemmelsescertifikat og certifikat for bestrålingsbehandling; ISO 9001 Certificeret Facility Mees ASTM D170910-6 Sterilitetssikringsniveau i overensstemmelse med AAMI Retningslinjer for sterilisering.
Oversigt Fem foldede liners pr. dobbeltpose
Diameter (metrisk) Udvendig 39 cm
Diameter (engelsk) Ydre 15,3 tommer
Kapacitet (engelsk) 16 gal.
Farve Gul
Dimensioner (L x B) 24 x 36 tommer.
Engangs Engangsbrug
Højde (metrisk) 91 cm
Længde (metrisk) 61 cm
Mængde 50/Cs.
Form STAR: Slidstærk plisseret bund, der passer til runde beholdere.
Sterilitet Steril
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Til brug med (applikation) Transport af biomedicinsk affald (ikke-skarp)
Til brug med (udstyr) BLSSH serien BinStand eller lignende beholder
Længde (engelsk) 24 tommer
Tykkelse 0.050 mm
Højde (engelsk) 36 tommer.
Materiale LDPE
Produkttype Biohazard Affaldspose
Temperatur (metrisk) 15 °C til 30 °C