Få mere at vide
Micronova™ Fareposer
Artikelnummer. 15591745 Shop alle Micronova produkter
Skift visning
Farve:
Gul
Rød
Kapacitet (metrisk):
60 l
61 l
114 l
Sterilitet:
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Kapacitet (metrisk) Sterilitet Pakningsstørrelse
15591745 Gul 114 l Steril Pakke med 50
30090458 Gul 61 l Steril -
13172360 Rød 60 l Steril Pakke med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15591745 Leverandør Micronova™ Leverandørnr. BL232YEIRBB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1960.00 DKK
    1782.99 DKK / Pakke med 50
    Spare 177.01 DKK
    9% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
LDPE-fareposer med lav densitet er designet til at indeholde biomedicinsk og farligt affald i aseptiske og kontrollerede miljøer.
Micronova Hazard Bags er konstrueret af FDA-kompatibel, lav densitet, rød eller gul polyethylen og kan bruges med BLSSH-serien Micronova BinLiner Står. Biohazard-poserne er designet til indeslutning og bortskaffelse af biomedicinsk affald, og poserne til farligt materiale er designet til adskillelse og bortskaffelse af farligt affald
  • Hazard-poser af polyethylen med lav densitet
  • Røde eller gule poser til biofarlige og farlige materialer
  • Biohazard-poser er tydeligt mærket med et Biohazard-symbol i sort blæk
  • Poser til farligt materiale er mærket til affaldsadskillelse i USA
  • 32YE liners fungerer med BLSSH-1515 BinLiner Stå
  • 24YE og 25RE fungerer med BLSSH-168 BinLiner Stå
  • Mindre poser med stjernebund er ideelle til runde beholdere
  • Større poser er fladforseglede
  • God kompatibilitet med almindelige rengøringsmidler
  • Gamma-bestrålede liners er sterile til aseptiske områder
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 114 l
Certificeringer/compliance Overensstemmelsescertifikat og certifikat for bestrålingsbehandling; ISO 9001 Certificeret Facility Mees ASTM D170910-6 Sterilitetssikringsniveau i overensstemmelse med AAMI Retningslinjer for sterilisering.
Oversigt Fem foldede liners pr. dobbeltpose
Diameter (metrisk) Udvendig 51.8 cm
Diameter (engelsk) Ydre 20,4''
Kapacitet (engelsk) 30 gal.
Farve Gul
Engangs Engangsbrug
Højde (metrisk) 91.4 cm
Længde (metrisk) 81.3 cm
Mængde 50/Cs.
Form STAR: Slidstærk plisseret bund, der passer til runde beholdere.
Sterilitet Steril
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Til brug med (applikation) Transport af biomedicinsk affald (ikke-skarp)
Til brug med (udstyr) BLSSH serien BinStand eller lignende beholder
Tykkelse 0.050 mm
Højde (engelsk) 36 tommer.
Materiale LDPE
Produkttype Biohazard Affaldspose
Temperatur (metrisk) 15 °C til 30 °C