Beskrivelse
- Irradieret vinyl cleanroom-tape danner en stærk binding med plast, polymerer og rustfrit stål uden at efterlade klæberester.
- Fremstillet i et rent miljø er dette bånd designet til let industriel brug, ren konstruktion og sterile behandlingsområder.
- Passer med gummilim.
- Danner en stærk binding med plast, polymerer og rustfrit stål.
- Efterlader ikke klæberester, når den fjernes.
- Ideel til medieforberedelse, batching, farvekodning med renrumspen.
- 3 tommer plastikkerne.
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Certificeringer/compliance | Overensstemmelsescertifikat, Certifikat for behandling, NIKA - FDA, CID, overholder føderal specifikation PPP-T-66E og CID A-A 1689A |
| Oversigt | Cleanroom 1/2 tomme hvid vinyltape |
| Klæbende type | Gummi |
| Belægning | Vinyl |
| Farve | Hvid |
| Slutte | Matt hvid |
| Format | Rul |
| Materiale | Vinyl |
| Produkttype | Cleanroom-bånd |
| Vis mere |