Få mere at vide
Fisherbrand™ Bestrålet renrums vinyltape
Artikelnummer. 16265162 Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Hvid
Klarhed
Dimensioner (LxB):
36 yd. x 0,5 tommer
36 yd. x 0,75 tommer
36 yd. x 1 tomme
36 yd. x 1 tommer. (33 mx 2,5 cm)
36 yd. x 2 tommer
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Pakke med 36
Artikelnummer. 16265162
Brand: Fisherbrand™ EGVFP2TRIR
Bestrålet renrumstape i vinyl med lavt antal partikler og biobelastning, der er ideel til medieforberedelse, batching, farvekodning, emballering og andre applikationer inden for laboratoriet, steril behandling og rene byggeområder.
  • Irradiated vinyl cleanroom tape forms a strong bond with plastics, polymers and stainless steel without leaving adhesive residue behind.
  • Processed in a clean environment, this tape is designed for light industrial use, clean construction, and sterile processing areas.
  • Conformable with rubber adhesive.
  • Forms a strong bond with plastics, polymers, and stainless steel.
  • Does not leave adhesive residue when removed.
  • Ideal for media preparation, batching, color coding with cleanroom pen.
  • 3 inch plastic core.
Tekniske data
Autoklaverbar Autoclavable
Certificeringer/compliance Certificate of Conformance, Certificate of Processing, NIKA - FDA, CID, Complies with Federal Specification PPP-T-66Eand CID A-A 1689A
Klæbende type Rubber
Belægning Vinyl
Farve Klarhed
Slutte Semi-gloss
Format Roll
Materiale Vinyl
Produkttype Cleanroom Tape
Sterilitet Sterile
Til brug med (applikation) Plate sealing, marking and color coding in aseptic environments
Inkluderer 3 in. Plastic Core
Mængde 24/Cs.
Størrelse (engelsk) 16 x 10 x 8 in.
Størrelse (metrisk) 40.6 x 25.4 x 20.3 cm
Temperaturområde (engelsk) 60°F to 80°F
Temperaturområde (metrisk) 16°C to 27°C
Dimensioner (LxB) 36 yd. x 2 tommer
Længde (engelsk) 36 yd.
Længde (metrisk) 33 m
Bredde (engelsk) 2 in.
Bredde (metrisk) 50.8 mm