Få mere at vide
Fisherbrand™ Bestrålet renrums vinyltape
Artikelnummer. 16255162 Shop alle Micronova produkter
Skift visning
Farve:
Hvid
Klarhed
Dimensioner (L x B):
36 yd. x 0,5 tommer
36 yd. x 0,75 tommer
36 yd. x 1 tomme
36 yd. x 2 tommer
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Pakke med 36
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Dimensioner (L x B) Pakningsstørrelse
16255162 Hvid 36 yd. x 1 tomme -
16275162 Hvid 36 yd. x 0,5 tommer -
16235162 Hvid 36 yd. x 0,5 tommer Pakke med 24
16295162 Hvid 36 yd. x 0,75 tommer -
16225162 Klarhed 36 yd. x 0,5 tommer -
16285162 Klarhed 36 yd. x 0,75 tommer -
16245162 Klarhed 36 yd. x 1 tomme Pakke med 36
16265162 Klarhed 36 yd. x 2 tommer -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 16255162
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4110.00 DKK
    3951.70 DKK / Pakke med 36
    Spare 158.30 DKK
    3% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 05-01-2027
Bestrålet renrumstape i vinyl med lavt antal partikler og biobelastning, der er ideel til medieforberedelse, batching, farvekodning, emballering og andre applikationer inden for laboratoriet, steril behandling og rene byggeområder.
  • Bestrålet renrumstape i vinyl danner en stærk binding med plast, polymerer og rustfrit stål uden at efterlade klæbemiddelrester.
  • Forarbejdet i et rent miljø er denne tape designet til let industriel brug, ren konstruktion og sterile behandlingsområder.
  • Kan tilpasses med gummiklæber.
  • Danner en stærk binding med plast, polymerer og rustfrit stål.
  • Efterlader ikke klæbemiddelrester, når den fjernes.
  • Ideel til medieforberedelse, batching, farvekodning med renrumspen.
  • 3 tommer plastikkerne.
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance Overensstemmelsescertifikat, Certificate of Processing, NIKA - FDA, CID, Overholder Federal Specification PPP-T-66Eand CID AA 1689A
Klæbende type Gummi
Belægning Vinyl
Farve Hvid
Slutte Mat hvid
Format Rulle
Materiale Selvlaminerende vinyl
Produkttype Cleanroom-bånd
Sterilitet Steril
Til brug med (applikation) Forsegling, mærkning, farvekodning, gulvmærkning
Inkluderer 3 tommer Plast kerne
nr. pr. sag 36
Mængde 36/Cs.
Størrelse (engelsk) 16 x 10 x 6 tommer.
Størrelse (metrisk) 40.6 x 25.4 x 15.24 cm
Temperaturområde (engelsk) 60 °F til 80 °F
Temperaturområde (metrisk) 16 °C til 27 °C
Dimensioner (L x B) 36 yd. x 1 tomme
Længde (engelsk) 36 yd.
Længde (metrisk) 33 m
Bredde (engelsk) 1 tomme
Bredde (metrisk) 25.4 mm