Få mere at vide
Fisherbrand™ Bestrålet renrums vinyltape
Artikelnummer. 16235162 Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Hvid
Klarhed
Dimensioner (LxB):
36 yd. x 0,5 tommer
36 yd. x 0,75 tommer
36 yd. x 1 tomme
36 yd. x 1 tommer. (33 mx 2,5 cm)
36 yd. x 2 tommer
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Pakke med 36
Artikelnummer. 16235162
Bestrålet renrumstape i vinyl med lavt antal partikler og biobelastning, der er ideel til medieforberedelse, batching, farvekodning, emballering og andre applikationer inden for laboratoriet, steril behandling og rene byggeområder.
  • Irradiated vinyl cleanroom tape forms a strong bond with plastics, polymers and stainless steel without leaving adhesive residue behind.
  • Processed in a clean environment, this tape is designed for light industrial use, clean construction, and sterile processing areas.
  • Conformable with rubber adhesive.
  • Forms a strong bond with plastics, polymers, and stainless steel.
  • Does not leave adhesive residue when removed.
  • Ideal for media preparation, batching, color coding with cleanroom pen.
  • 3 inch plastic core.
Tekniske data
Autoklaverbar Autoclavable
Certificeringer/compliance Certificate of Conformance, Certificate of Processing, NIKA - FDA, CID, Complies with Federal Specification PPP-T-66Eand CID A-A 1689A
Klæbende type Rubber
Belægning Vinyl
Farve Hvid
Slutte Matte White
Format Roll
Materiale Vinyl
Produkttype Cleanroom Tape
Sterilitet Sterile
Til brug med (applikation) Plate sealing, marking and color coding in aseptic environments
Inkluderer 3 in. Plastic Core
Mængde 24/Cs.
Størrelse (engelsk) 8 x 8 x 8 in.
Størrelse (metrisk) 20.32 x 20.32 x 20.32 cm
Temperaturområde (engelsk) 60°F to 80°F
Temperaturområde (metrisk) 16°C to 27°C
Dimensioner (LxB) 36 yd. x 0,5 tommer
Længde (engelsk) 36 yd.
Længde (metrisk) 33 m
Bredde (engelsk) 0.5 in.
Bredde (metrisk) 12.70 mm