Få mere at vide
Micronova™ Slim-T™ Bestrålede moppebetræk
Artikelnummer. 15760109 Shop alle Micronova produkter
Skift visning
Materiale:
Polyester, Urethanskum
Længde (metrisk):
45,7 cm
Artikelnummer. Materiale Længde (metrisk)
15760109 Polyester, Urethanskum 45,7 cm
1 options
Artikelnummer. 15760109 Leverandør Micronova™ Leverandørnr. T1118SIR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1720.00 DKK
    1590.86 DKK / Pakke med 12
    Spare 129.14 DKK
    7% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-03-2027
Disse bestrålede, lav-profil, slip-on moppebetræk passer på 180'eren° drejelig TMop™ Adapter til ubesværet rene rumoverflader, inklusive bløde vægge, akavede hjørner, trange rum og under udstyr. Fås i et udvalg af enten glat eller tekstureret polyesterstof.
De Micronova Bestrålet Slim-T™ Moppebetræk er afrundede, dækkede svampe, der glider på TMop™ Adapter til nemt at rulle vægge og bløde vægge ned samt rengøre akavede hjørner, trange rum og under udstyr.
  • Lav profil og manøvredygtigt renrum T-Mop dækker
  • Afrundede overdækkede svampe ruller let ned af vægge og bløde vægge
  • Fremragende på alle rumoverflader og udstyrs ydre
  • Passer nemt i akavede hjørner, trange pladser og under udstyr
  • Gammabestrålet til aseptiske områder
  • Stofmuligheder omfatter:
    • NovaPoly —100% glat strik polyester giver fremragende desinfektionsmiddelspredning
    • PolySorb— 100% tekstureret polyester til fjernelse af rester og dispergering af desinfektionsmiddel
  • Til brug med 180° drejelig TMop™ Adapter
  • Fås i 10, 12 og 18 tommer længder
  • Holder til stærke desinfektionsmidler
  • Autoklaverbar
Tekniske data
Produkttype Moppedæksel
Farve Hvid
Længde (engelsk) 18 tommer
Sterilitet Steril
Længde (metrisk) 45,7 cm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Bredde (metrisk) 6.4 cm
Bredde (engelsk) 2,5 tommer
Modstandsdygtig overfor Kemikalier
Engangs Genanvendelig
Mængde 12/Cs.
Plejevejledning Varen kan vaskes og genbruges. Der skal udvises forsigtighed for fuldstændigt at fjerne desinfektionsmidler før genbrug eller dampsterilisering. Vand- eller tørretumblerens temperatur bør ikke overstige 180 °C.
Til brug med (applikation) Rengøring og rengøring af renrumsoverflader
Farvekodet Nej
Materiale Polyester, Urethanskum