Få mere at vide
Micronova™ Bestrålet renrumspen
Artikelnummer. 13107726 Shop alle Micronova produkter
Farve:
Blå
Blå
Rød
Sort
Tip stil:
Afsluttet, 0,7 mm spidsspids
Med kapsel, 0,7 mm spids
Udtrækkelig, 0,7 mm spids
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 12
Artikelnummer. 13107726
Brand: Micronova™ PEN03IR
Kuglepenne med lavt natriumindhold, uudsletteligt blæk, har en unik polypropylen cylinder, der begrænser partikeldannelse og holder op til IPA, blegemiddel og phenol aftørring. Tilgængelige bestrålede, lukkede eller klikversioner og med sort, blå eller rød blæk.
Blæk med lavt natriumindhold
The Micronova Irradiated Cleanroom Ballpoint Pens, with low sodium ink and low particulate barrels, are designed for documentation and labeling in cleanrooms and aseptic environments. Gamma irradiated pens are suitable for Aseptic ISO 5 and other clean production areas.
  • Ball point cleanroom pens with indelible, low sodium ink
  • Designed for documentation and labeling in cleanrooms
  • White, high-density polypropylene barrel
  • Holds up to IPA, bleach and phenol wipe downs
  • Capped or Retractable options available
  • Black, blue or red ink
  • Available gamma irradiated for aseptic environments
Tekniske data
Materiale HDPE
Regerede No
Farve Rød
Dækfarve White
Dækmateriale HDPE
Oversigt Capped
Dimensioner (L x B x H) 5.75 x 0.375 x 0.375 in.(14.6 x 0.953 x 0.953 cm)
Længde (engelsk) 5.75 in.
Bredde (engelsk) 0.375 in.
Bredde (metrisk) 0.953 cm
Autoklaverbar Not Autoclavable
Certificeringer/compliance ISO 9001 Certified Facility; Certificate of Irradiation and Certificate of Conformance
Diameter (engelsk) Ydre 0.375 in.
Diameter (metrisk) Udvendig 0.953 cm
Engangs Reusable
Til brug med (applikation) Cleanroom and Aseptic Environment Documentation and Labeling
Emballage 10 pens/bag, double bagged
Produkttype Cleanroom Pen
Mængde 10/Pk. 100/CS
Størrelse 8 x 8 x 8 in.
Sterilitet Sterile
Tip stil Med kapsel, 0,7 mm spids
Vægt (engelsk) 2 lb.
Vægt (metrisk) 0.907 kg