Få mere at vide
Micronova™ Bestrålet renrumspen
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11966875 Shop alle Micronova produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Blå
Rød
Sort
Tip stil:
Afsluttet, 0,7 mm spidsspids
Med låg, 0,7 mm spidsspids
Udtrukkelig, 0,7 mm spids
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 12
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Tip stil Pakningsstørrelse
11966875 Blå Afsluttet, 0,7 mm spidsspids Pakke med 100
13147726 Blå Udtrukkelig, 0,7 mm spids Pakke med 12
11956875 Sort Afsluttet, 0,7 mm spidsspids Pakke med 100
13107726 Rød Med låg, 0,7 mm spidsspids Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11966875 Leverandør Micronova™ Leverandørnr. PEN02IR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2145.00 DKK
    1989.19 DKK / Pakke med 100
    Spare 155.81 DKK
    7% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Kuglepenne med lavt natriumindhold, uudsletteligt blæk, har en unik polypropylen cylinder, der begrænser partikeldannelse og holder op til IPA, blegemiddel og phenol aftørring. Tilgængelige bestrålede, lukkede eller klikversioner og med sort, blå eller rød blæk.
Blæk med lavt natriumindhold
De Micronova Bestrålede kuglepenne til renrum, med lavt natriumblæk og fade med lavt partikelindhold, er designet til dokumentation og mærkning i renrum og aseptiske miljøer. Gamma-bestrålede penne er velegnede til aseptisk ISO 5 og andre rene produktionsområder.
  • Kuglepenne til renrum med uudslettelig, lavt natriumblæk
  • Designet til dokumentation og mærkning i renrum
  • Hvid polypropylen tønde med høj densitet
  • Holder op til IPA, blegemiddel og phenol aftørring
  • Muligheder med låg eller trækkes ud
  • Sort, blå eller rød blæk
  • Tilgængelig gammabestrålet til aseptiske miljøer
Tekniske data
Materiale HDPE
Regerede Nej
Farve Blå
Dækfarve Hvid
Dækmateriale HDPE
Oversigt Afdækket
Dimensioner (L x B x H) 5,75 x 0,375 x 0,375 tommer (14,6 x 0,953 x 0,953 cm)
Længde (engelsk) 5,75 tommer.
Længde (metrisk) 14.6 cm
Bredde (engelsk) 0,375 tommer
Bredde (metrisk) 0.953 cm
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance ISO 9001 Certificeret Facility; Certifikat for bestråling og overensstemmelsescertifikat
Diameter (engelsk) Ydre 0,375 tommer
Diameter (metrisk) Udvendig 0.953 cm
Engangs Genanvendelig
Til brug med (applikation) Renrum og aseptisk miljø Dokumentation og mærkning
Emballage 10 kuglepenne/pose, i dobbeltsække
Produkttype Cleanroom Pen
Mængde 10/Pk. 100/CS
Størrelse 8 x 8 x 8 tommer.
Sterilitet Steril
Tip stil Afsluttet, 0,7 mm spidsspids
Vægt (engelsk) 2 lb.
Vægt (metrisk) 0.907 kg