Få mere at vide
Micronova™ Bestrålet renrumspen
Shop alle Micronova produkter
Farve:
Blå
Blå
Rød
Sort
Tip stil:
Afsluttet, 0,7 mm spidsspids
Med kapsel, 0,7 mm spids
Udtrækkelig, 0,7 mm spids
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 12
Beskrivelse
Blæk med lavt natriumindhold
De Micronova Bestrålede kuglepenne til renrum, med lavt natriumblæk og fade med lavt partikelindhold, er designet til dokumentation og mærkning i renrum og aseptiske miljøer. Gamma-bestrålede penne er velegnede til aseptisk ISO 5 og andre rene produktionsområder.
- Kuglepenne til renrum med uudslettelig, lavt natriumblæk
- Designet til dokumentation og mærkning i renrum
- Hvid polypropylen tønde med høj densitet
- Holder op til IPA, blegemiddel og phenol aftørring
- Muligheder med låg eller trækkes ud
- Sort, blå eller rød blæk
- Tilgængelig gammabestrålet til aseptiske miljøer
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | HDPE |
| Regerede | Nej |
| Farve | Sort |
| Dækfarve | Hvid |
| Dækmateriale | HDPE |
| Oversigt | Afdækket |
| Dimensioner (L x B x H) | 5,75 x 0,375 x 0,375 tommer (14,6 x 0,953 x 0,953 cm) |
| Længde (engelsk) | 5,75 tommer. |
| Længde (metrisk) | 14.6 cm |
| Bredde (engelsk) | 0,375 tommer |
| Vis mere |