Få mere at vide
Micronova™ Bestrålet renrum IPA-resistent RollerBall Click Pen
Artikelnummer. 17374160 Shop alle Micronova produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Artikelnummer. Farve
17374160 Blå
1 options
Artikelnummer. 17374160 Leverandør Micronova™ Leverandørnr. PEN18IR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    945.00 DKK
    871.85 DKK / Pakke med 12
    Spare 73.15 DKK
    7% Slukket
Forventet forsendelse: 09-02-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bestrålet, tilbagetrækkelig rollerball gelpen med blåt arkivblæk og en højdensitets polypropylen cylinder er ideel til dokumentation og mærkning i aseptiske miljøer.
De Micronova Bestrålet renrum IPA-resistent rullekugleklikpen har en unik polypropylen cylinder, der begrænser partikeldannelse og holder op til IPA, blegemiddel og phenol-aftørring. Gammabestrålet for aseptisk ISO 5 og andre rene produktionsområder.
  • Bestrålet udtrækkelig rullepen
  • Modstandsdygtig over for IPA, blegemiddel og phenoler
  • Blå, arkivblæk
  • Hvid polypropylen tønde med høj densitet
  • Gammabestrålet til aseptiske områder
Tekniske data
Materiale Plast
Farve Blå
Oversigt Udtrækkelig
Længde (engelsk) 5,5''
Længde (metrisk) 14 cm
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Engangs Genanvendelig
Til brug med (applikation) Renrum og aseptisk miljø Dokumentation og mærkning
Produkttype Pen
Sterilitet Steril
Tip stil 0,5 mm Micro Tip