Få mere at vide
Chemsplash BESTRÅLLET Cape Hood
Artikelnummer. 30058296
Skift visning
Renrumsklasse:
Klasse 100-1000 (ISO 5-6)
Artikelnummer. Renrumsklasse
30058296 Klasse 100-1000 (ISO 5-6)
1 options
Artikelnummer. 30058296 Leverandør Chemsplash Leverandørnr. 5775.400.999
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7245.00 DKK
    6535.39 DKK / Pakke med 200
    Spare 709.61 DKK
    9% Slukket
Forventet forsendelse: 24-06-2027
Cape Hood er lavet af Chemsplash blødt og mikroporøst stof. Den er elastisk i ansigtet og dækker håret, nakken og toppen af skuldrene.
Chemsplash Cape Hood
  • Materiale: 55GSM Type PB 6B Stof
  • Steril bestrålet og dobbeltpose
  • Elastisk ansigtsområde
  • Cape Style Fit
  • Silikone og latex fri
  • Anti-Static Materiale
  • Ikke-fnug
  • PFAS fri
  • Er i overensstemmelse med ISO 14644-1:2015 Renrum 5 - 9
Beskrivelse: Den Chemsplash Cape Hood er lavet af Chemsplash's bløde og mikroporøse stof, som er stærkt og modstandsdygtigt over for kemikaliesprøjt og støv. Denne cape hætte er elastisk i ansigtet og dækker håret, nakken og toppen af skuldrene. Den er antistatisk for at opfylde EN1149-5:2008, fnugfri og velegnet til renrumsapplikationer. Er i overensstemmelse med ISO 14644-1:2015 Renrum 5 - 9. Chemsplash tilbehør kan bruges til at beskytte bæreren mod miljøet eller miljøet fra bæreren, hvilket sikrer maksimal komfort og bæreevne.
Tekniske data
Produkttype Hætte
Størrelse One Size
Materiale Mikroporøs
Farve Hvid
Lukketype Slips
Engangs Engangsbrug
Latex fri Ja
Sterilitet Steril
Renrumsklasse Klasse 100-1000 (ISO 5-6)