Få mere at vide
Contec™ Bestrålede Bucket Bag Liners
BIOPHARMA
Artikelnummer. 16645514 Shop alle Contec produkter
Skift visning
Kapacitet (engelsk):
3,9 gal
Artikelnummer. Kapacitet (engelsk)
16645514 3,9 gal
1 options
Artikelnummer. 16645514 Leverandør Contec™ Leverandørnr. BKTBAG2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2045.00 DKK
    1684.59 DKK / Pakke med 60
    Spare 360.41 DKK
    17% Slukket
Forventet forsendelse: 05-04-2027
Contec™ Bestrålede Bucket Bag Liners er til brug med Contec™ 15 L polypropylen spande.
  • Beskyt spande og desinfektionsmidler ved at reducere muligheden for krydskontaminering
  • Beregnet til engangsbrug
  • Giv brugere uden adgang til autoklaver muligheden for at holde opløsninger sterile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Bucket Liner
Materiale Polyethylen
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (engelsk) 3,9 gal
Engangs Engangsbrug
Til brug med (applikation) Rengøring og desinficering
Til brug med (udstyr) Contec 15 L Polypropylen spand
Mængde 3/Taske, 20 Poser/Cs.