Få mere at vide
Jern yttriumoxid, 99,9% (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11348288
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11348288 100 g 100g
11338288 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11348288 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 039488.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12063-56-8 | Fe5O12Y3 | 737.931 g/mol
Jern yttriumoxid bruges hovedsageligt i superledere. Det bruges også i filtre, transmittere, transducere, solid state-lasere i faraday-rotatorer og i ikke-lineær optik. Det finder anvendelse i polymerer, tekstiler, brændselscellelag, kompositter og solenergimaterialer, bionanomaterialer og biosensorer. Yderligere bruges det til fremstilling af brændselsceller og solenergimaterialer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12063-56-8
Molekylær formel Fe5O12Y3
Molekylvægt (g/mol) 737.931
MDL nummer MFCD00210618
InChI nøgle UVXIKKWNYGPENJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym iron yttrium oxide, yttrium iron garnet, yttrium ferrite garnet, bis ferric oxide ; oxo oxoyttrio oxy iron; oxo oxoyttrio oxy yttrium, yttrium iron oxide, nanopowder, <100 nm particle size bet trace metals basis
PubChem CID 16217670
IUPAC navn oxo(oxoferriooxy)jern;oxo(oxoferriooxy)yttrium;oxo(oxyttriooxy)yttrium
SMIL O=[Fe]O[Fe]=O.O=[Fe]O[Fe]=O.O=[Fe]O[Y]=O.O=[Y]O[Y]=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iron yttrium oxide
Farve Grøn
Fysisk form Pulver
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 99.9% (REO)
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 737.94
Lugt Odorless
Udseende Green powder