Få mere at vide
Bochem™ Stålbørster
Artikelnummer. 10429392
Længde (metrisk):
270 mm
340 mm
380 mm
420 mm
470 mm
Længde (metrisk) børste:
100 mm
120 mm
130 mm
140 mm
170 mm
Til brug med (applikation):
Kolber
Reagensglas
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10429392
Brand: Bochem™ 12340
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Lavet med naturlige børster. Bochem™ Jerntrådsbørster bruges til reagensglas og kolber.
  • Jerntråd, forzinket
  • Naturlige børster
  • Til reagensglas og kolber
Tekniske data
Produkttype Kolbebørste
Til brug med (applikation) Kolber
Længde (metrisk) 340 mm
Længde (metrisk) børste 120 mm
Mængde 1 stk.