Få mere at vide
Bochem™ Stålbørster
Artikelnummer. 10204131
Skift visning
Længde (metrisk):
270 mm
340 mm
380 mm
420 mm
470 mm
Længde (metrisk) børste:
100 mm
120 mm
130 mm
140 mm
170 mm
Til brug med (applikation):
Kolber
Reagensglas
Unit Size:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Længde (metrisk) Længde (metrisk) børste Til brug med (applikation) Unit Size
10204131 270 mm 100 mm Reagensglas Hver
10429392 340 mm 120 mm Kolber -
10080781 380 mm 130 mm Kolber -
10631732 420 mm 140 mm Kolber Hver
10586371 470 mm 170 mm Kolber -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Product Code. 10204131 Supplier Bochem™ Supplier No. 12310
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    34.72 DKK
    28.53 DKK / Pakke med 1
    Spare 6.19 DKK
    17% Slukket
View all promotions
På lager
Add to basket
Edge
Add to basket
Lavet med naturlige børster. Bochem™ Jerntrådsbørster bruges til reagensglas og kolber.
  • Jerntråd, forzinket
  • Naturlige børster
  • Til reagensglas og kolber
Specifications
Produkttype Reagensglasbørste
Til brug med (applikation) Reagensglas
Længde (metrisk) 270 mm
Længde (metrisk) børste 100 mm
Mængde 1 stk.