Få mere at vide
Bochem™ Stålbørster
Længde (metrisk):
270 mm
340 mm
380 mm
420 mm
470 mm
Længde (metrisk) børste:
100 mm
120 mm
130 mm
140 mm
170 mm
Til brug med (applikation):
Kolber
Reagensglas
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Jerntråd, forzinket
- Naturlige børster
- Til reagensglas og kolber
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Kolbebørste |
| Til brug med (applikation) | Kolber |
| Længde (metrisk) | 380 mm |
| Længde (metrisk) børste | 130 mm |
| Mængde | 1 stk. |