Få mere at vide
Bochem™ Stålbørste
Artikelnummer. p-8005448
Længde (metrisk):
260 mm
480 mm
550 mm
1000 mm
Diameter (metrisk) børster:
30 mm
63 mm
80 mm
Til brug med (applikation):
Til kolbe
Til rør
Til reagensglas
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10555221
Brand: Bochem™ 12300
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet med forzinket jerntråd. Bochem™ Jerntrådsbørste kan bruges med kolber og reagensglas.
  • Jerntråd, forzinket
  • Naturlige børster
  • Anvendes med kolber og reagensglas
  • Til rengøring af kolber og flasker
Tekniske data
Produkttype Børste
Diameter (metrisk) børster 30 mm
Til brug med (applikation) Til rør
Længde (metrisk) 1000 mm
Længde (metrisk) børste 150 mm
Materiale Jerntråd
Mængde 1 stk.