Få mere at vide
Bochem™ Stålbørste
Artikelnummer. 10585411
Skift visning
Længde (metrisk):
260 mm
480 mm
550 mm
Diameter (metrisk) børster:
30 mm
63 mm
80 mm
Til brug med (applikation):
Til kolbe
Til reagensglas
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Diameter (metrisk) børster Til brug med (applikation) Pakningsstørrelse
10585411 260 mm 30 mm Til reagensglas Hver
10020821 550 mm 80 mm Til kolbe -
10192741 480 mm 63 mm Til kolbe -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10585411 Leverandør Bochem™ Leverandørnr. 12312
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Fremstillet med forzinket jerntråd. Bochem™ Jerntrådsbørste kan bruges med kolber og reagensglas.
  • Jerntråd, forzinket
  • Naturlige børster
  • Anvendes med kolber og reagensglas
  • Til rengøring af kolber og flasker
Tekniske data
Produkttype Børste
Diameter (metrisk) børster 30 mm
Til brug med (applikation) Til reagensglas
Længde (metrisk) 260 mm
Længde (metrisk) børste 120 mm
Materiale Jerntråd
Mængde 1 stk.