Få mere at vide
Bochem™ Stålbørste
Længde (metrisk):
260 mm
480 mm
550 mm
1000 mm
Diameter (metrisk) børster:
30 mm
63 mm
80 mm
Til brug med (applikation):
Til kolbe
Til rør
Til reagensglas
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Jerntråd, forzinket
- Naturlige børster
- Anvendes med kolber og reagensglas
- Til rengøring af kolber og flasker
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Børste |
| Diameter (metrisk) børster | 63 mm |
| Til brug med (applikation) | Til kolbe |
| Længde (metrisk) | 480 mm |
| Længde (metrisk) børste | 120 mm |
| Materiale | Jerntråd |
| Mængde | 1 stk. |