Få mere at vide
Jerntråd, 2,0 mm (0,08 tommer) diameter, Puratronic™, 99,995 % (metalbasis)
Artikelnummer. 11361478
Skift visning
Mængde:
25 cm
100 cm
Pakningsstørrelse:
100cm
25cm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11361478 25 cm 25cm
11351478 100 cm 100cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11361478 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010934.BU
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3269.10 DKK
    2631.65 DKK / 25cm
    Spare 637.45 DKK
    19% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Form: ca. 25 g/m | CAS: 7439-89-6 | Fe | 55,85 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7439-89-6
Molekylær formel Fe
Molekylvægt (g/mol) 55.85
MDL nummer MFCD00010999
InChI nøgle XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Synonym ferrum, iron, elemental, ferrous, remko, armco, ferrovac, hoeganaes eh, 3zhp, ancor b, atomiron 5m
PubChem CID 23925
ChEBI CHEBI:82664
IUPAC navn jern
SMIL [Fe]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iron
Farve Grå
Udseende Grå ledning
Mængde 25 cm
Analyseprocentområde 99,995% (metalbasis)
Form Wire