Få mere at vide
Jerntråd, 1,2 mm (0,047 tommer) dia, 99+ % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11347747
Skift visning
Mængde:
100 m
5 x 100 m
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11347747 100 m Hver
11357747 5 x 100 m Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11347747 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 014147.H4
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7439-89-6 | Molekylformel: Fe | Molekylvægt: 55,85 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7439-89-6
Molekylær formel Fe
Molekylvægt (g/mol) 55.85
MDL nummer MFCD00010999
InChI nøgle XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Synonym ferrum, iron, elemental, ferrous, remko, armco, ferrovac, hoeganaes eh, 3zhp, ancor b, atomiron 5m
PubChem CID 23925
ChEBI CHEBI:82664
IUPAC navn jern
SMIL [Fe]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iron
Udseende Grå ledning
Tæthed 7,87 g/cm3 ved 20 °C
Mængde 100 m
Analyseprocentområde >99% (metalbasis)
Form Wire