Få mere at vide
Jerntråd, 1,0 mm (0,04 tommer) diameter, Puratronic™, 99,995 % (metalbasis)
Description
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Iron |
| Udseende | Grå ledning |
| Mængde | 250 cm |
| Analyseprocentområde | 99,995% (metalbasis) |
| Form | Wire |