Få mere at vide
Jerntråd, 1,0 mm (0,04 tommer) diameter, Puratronic™, 99,995 % (metalbasis)
Artikelnummer. 11371478
Skift visning
Mængde:
50 cm
250 cm
Pakningsstørrelse:
250cm
50cm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11371478 50 cm 50cm
11381478 250 cm 250cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11371478 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010935.BW
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7439-89-6 | Fe | 55,85 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7439-89-6
Molekylær formel Fe
Molekylvægt (g/mol) 55.85
MDL nummer MFCD00010999
InChI nøgle XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Synonym ferrum, iron, elemental, ferrous, remko, armco, ferrovac, hoeganaes eh, 3zhp, ancor b, atomiron 5m
PubChem CID 23925
ChEBI CHEBI:82664
IUPAC navn jern
SMIL [Fe]
Specifications
Kemisk navn eller materiale Iron
Udseende Gray wire
Tæthed 7.87g/cm3 at 20°C
Mængde 50 cm
Analyseprocentområde 99.995% (Metals basis)
Form Wire