Få mere at vide
Jerntråd, 0,25 mm (0,01 tommer) diameter, Puratronic™, 99,99 % (metalbasis)
Artikelnummer. 11331488
Skift visning
Mængde:
1 m
5 m
25 m
Pakningsstørrelse:
1m
25m
5m
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11331488 1 m 1m
11321488 5 m 5m
11311488 25 m 25m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11331488 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010937.G1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1132.20 DKK
    900.65 DKK / 1m
    Spare 231.55 DKK
    20% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Form: ca. 0,39g/m | CAS: 7439-89-6 | Fe | 55,85 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7439-89-6
Molekylær formel Fe
Molekylvægt (g/mol) 55.85
MDL nummer MFCD00010999
InChI nøgle XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Synonym ferrum, iron, elemental, ferrous, remko, armco, ferrovac, hoeganaes eh, 3zhp, ancor b, atomiron 5m
PubChem CID 23925
ChEBI CHEBI:82664
IUPAC navn jern
SMIL [Fe]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iron
Farve Grå
Udseende Grå ledning
Tæthed 7,87 g/cm3 ved 20 °C
Mængde 1 m
Analyseprocentområde 99,995% (metalbasis)
Form Wire