Få mere at vide
Jerntråd, 0,075 mm (0,003 tommer) diameter, Puratronic™, 99,995 % (metalbasis)
Artikelnummer. 11380218
Skift visning
Mængde:
10 m
50 m
Pakningsstørrelse:
10m
50m
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11380218 10 m 10m
11390218 50 m 50m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11380218 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 042948.G6
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1432.86 DKK
    1288.65 DKK / 10m
    Spare 144.21 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Form: ca. 0,03 g/m | CAS: 7439-89-6 | Fe | 55,85 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7439-89-6
Molekylær formel Fe
Molekylvægt (g/mol) 55.85
MDL nummer MFCD00010999
InChI nøgle XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Synonym ferrum, iron, elemental, ferrous, remko, armco, ferrovac, hoeganaes eh, 3zhp, ancor b, atomiron 5m
PubChem CID 23925
ChEBI CHEBI:82664
IUPAC navn jern
SMIL [Fe]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iron
Farve Grå
Udseende Gray wire
Tæthed 7.87g/cm3 at 20°C
Mængde 10 m
Analyseprocentområde 99.995% (Metals basis)
Form Wire