Få mere at vide
WTW™ Jerntestmetode
Artikelnummer. 10743384
Skift visning
Type:
Jerntestmetode
Artikelnummer. Type
10743384 Jerntestmetode
1 options
Artikelnummer. 10743384 Leverandør WTW™ Leverandørnr. 250439
 Begrænset vare
På lager
Tekniske data
Certificeringer/compliance EF nr. 1907/2006
Indhold og opbevaring 15 °C til 25 °C
Type Jerntestmetode
Smag Karakteristisk
Til brug med (applikation) Reagens til analyse
Model- 14761/2
pH 3 - 4
Rækkevidde 0,005 til 5,00 mg/L
Stabilitet Produktet er kemisk stabilt under standard omgivelsesbetingelser
Form Tørt pulver
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Test Fer Méthode photométrique 0.0025 - 5.00 mg/l Fe Spectroquant®
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H301+H331-Giftig ved indtagelse eller indånding
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Sikkerhedssætning
  • P234-Opbevares kun i den originale beholder.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.